Principaux documents
235067
Sigma-Aldrich
Chlorotriéthylsilane
99%
Synonyme(s) :
TESCl, Triethylchlorosilane
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)3SiCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.72
Beilstein:
1732860
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.43 (lit.)
pb
142-144 °C (lit.)
Densité
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC[Si](Cl)(CC)CC
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
Application
Employed together with Grignard reagents in a palladium-catalyzed carbosilylation of allenes. The Grignard attacks the allene central carbon and the terminal carbon is silylated.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
86.0 °F
Point d'éclair (°C)
30 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Journal of Organometallic Chemistry, 692, 375-375 (2007)