419885
tert-Butyl propiolate
98%
Synonyme(s) :
tert-Butyl acetylenecarboxylate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.418 (lit.)
Point d'ébullition
52-53 °C/27 mmHg (lit.)
Pf
18-20 °C (lit.)
Densité
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)C#C
InChI
1S/C7H10O2/c1-5-6(8)9-7(2,3)4/h1H,2-4H3
Clé InChI
XGTPDIIFEPTULX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
82.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28 °C - closed cup