Principaux documents
409936
Sigma-Aldrich
Cyclohexyl vinyl ether
98%
About This Item
Formule linéaire :
C6H11OCH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
pb
147-148 °C (lit.)
Densité
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C=COC1CCCCC1
InChI
1S/C8H14O/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h2,8H,1,3-7H2
Clé InChI
VGIYPVFBQRUBDD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup