419532
2-Methylallylmagnesium chloride solution
0.5 M in THF
Synonyme(s) :
(2-Methyl-2-propenyl)magnesium chloride, Chloro(2-methyl-2-propenyl)magnesium, Chloro(2-methylallyl)magnesium, Methallylmagnesium chloride
About This Item
Produits recommandés
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Niveau de qualité
Concentration
0.5 M in THF
Point d'ébullition
65-67 °C
Densité
0.915 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CC(=C)C[Mg]Cl
InChI
1S/C4H7.ClH.Mg/c1-4(2)3;;/h1-2H2,3H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
BJVFGWYBOLMUEM-UHFFFAOYSA-M
Application
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-5.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-21 °C - closed cup