225754
Allylmagnesium bromide solution
1.0 M in diethyl ether
Synonyme(s) :
(Prop-2-en-1-yl)magnesium bromide, 2-Propenylmagnesium bromide, Allyl magnesium bromide, Allylbromomagnesium, Allylmagnesiumbromide, Bromo-2-propenylmagnesium
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
1.0 M in diethyl ether
Densité
0.851 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
Br[Mg]CC=C
InChI
1S/C3H5.BrH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
FEMBXICCJNZMMC-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
- 2-(9,10-dihydro-9,10-propanoanthracen-9-yl)-N-methylethanamine (2), a homolog of benzoctamine
- tarchonanthuslactone
- (+)-preussin
- polyhydroxylated quinolizidine alkaloids
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-40 °C - closed cup