Principaux documents
416169
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane ethoxylate
average Mn ~170
Synonyme(s) :
3 arm PEG, 3 arm PEO, Poly(ethylene oxide), 3-arm, hydroxy terminated, Polyethylene glycol trimethylolpropane ether, Polyethylene glycol trimethylolpropane triether, Trimethylolpropane ethoxylate (20/3 EO/OH), Trimethylolpropane ethoxylate (4.6 EO/OH), Trimethylolpropane ethoxylate (4/15 EO/OH)
About This Item
Formule linéaire :
(C2H4O)n(C2H4O)n(C2H4O)nC6H14O
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
viscous liquid
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mn ~170
Indice de réfraction
n20/D 1.478
Densité
1.11 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
OCC(CO)(CO)CC.OCCO
InChI
1S/C6H14O3.C2H6O2/c1-2-6(3-7,4-8)5-9;3-1-2-4/h7-9H,2-5H2,1H3;3-4H,1-2H2
Clé InChI
ZSBOTBREDQGUMM-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
444.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
229 °C - closed cup