407364
2-Hydroxy-3-phenoxypropyl acrylate
contains 250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonyme(s) :
(2-Hydroxy-3-phenoxypropyl) prop-2-enoate, 3-Phenoxy-2-hydroxypropyl acrylate
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Contient
250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.528 (lit.)
Densité
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(COC(=O)C=C)COc1ccccc1
InChI
1S/C12H14O4/c1-2-12(14)16-9-10(13)8-15-11-6-4-3-5-7-11/h2-7,10,13H,1,8-9H2
Clé InChI
HHQAGBQXOWLTLL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
345.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
174 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter