399981
4,4′-(9-Fluorenylidene)diphenol
97%
Synonyme(s) :
9,9-Bis(4-hydroxyphenyl)fluorene, BPFL, BisP-FL
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
224-226 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc(cc1)C3(c2ccc(O)cc2)c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C25H18O2/c26-19-13-9-17(10-14-19)25(18-11-15-20(27)16-12-18)23-7-3-1-5-21(23)22-6-2-4-8-24(22)25/h1-16,26-27H
Clé InChI
YWFPGFJLYRKYJZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable