393983
Benzophenone-2,3,4,5,6-d5
98 atom % D
Synonyme(s) :
2,3,4,5,6-Pentadeuterobenzophenone
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Forme
solid
pb
305 °C (lit.)
Pf
47-51 °C (lit.)
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,3D,4D,7D,8D
Clé InChI
RWCCWEUUXYIKHB-DYVTXVBDSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
280.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
138 °C - closed cup