485160
Acetonitrile-1-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Methyl cyanide-13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.344 (lit.)
Point d'ébullition
81-82 °C (lit.)
Pf
−48 °C (lit.)
Densité
0.805 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
C[13C]#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i2+1
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-VQEHIDDOSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
42.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
6 °C - closed cup