Key Documents
393916
Sigma-Aldrich
2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5C6H4NHNH2·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.66
Numéro Beilstein :
3697547
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
178 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: soluble
Chaîne SMILES 
Cl[H].CCc1ccccc1NN
InChI
1S/C8H12N2.ClH/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)10-9;/h3-6,10H,2,9H2,1H3;1H
Clé InChI
HBHPTOKYVGZBAJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride is a hydrazine derivative.
Conditionnement
2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride may be used in the synthesis of 7-ethyltryptophol, an intermediate for the anti-inflammmatory drug etodolac.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
An improved and scalable process for the synthesis of a key intermediate for Etodolac, a non-steroidal anti-inflammatory drug
Sekharayya MC, et al.
Indian J. Chem. B, 51(12), 1763-1766 (2012)