T40606
p-Tolylhydrazine hydrochloride
98%
Synonyme(s) :
4-Methylphenylhydrazine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
>200 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Cl.Cc1ccc(NN)cc1
InChI
1S/C7H10N2.ClH/c1-6-2-4-7(9-8)5-3-6;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
Clé InChI
HMHWNJGOHUYVMD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves