Key Documents
368857
Sigma-Aldrich
p-Tolyl ether
99%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3C6H4)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Point d'ébullition
285 °C (lit.)
Pf
47-49 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(Oc2ccc(C)cc2)cc1
InChI
1S/C14H14O/c1-11-3-7-13(8-4-11)15-14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
Clé InChI
YWYHGNUFMPSTTR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Solid-State 13C NMR, X-ray, and Quantum Mechanical Studies of the Carbon Chemical Shifts Tensors of p-Tolyl Ether.
Facelli JC, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 98(47), 12186-12190 (1994)
XII.-Substituted diaryl ethers. Part I. Di-p-tolyl ether.
BoydaBarrett HS.
Journal of the Chemical Society, 67-73 (1927)
Anders Lennartson et al.
Chirality, 27(7), 425-429 (2015-06-03)
We studied the spontaneous formation of chiral crystals of four diaryl ethers, 3-phenoxybenzaldehyde, 1; 1,3-dimethyl-2-phenoxybenzene, 2; di(4-aminophenyl) ether, 3; and di(p-tolyl) ether, 4. Compounds 1, 3, and 4 form conformationally chiral molecules in the solid state, while the chirality of