365963
Di-tert-butyl N,N-diethylphosphoramidite
technical grade, 93%
Synonyme(s) :
Bis(1,1-dimethylethyl) N,N-diethylphosphoramidite, Di-tert-butyl diethylphosphoramidite
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
93%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.434 (lit.)
Point d'ébullition
39-41 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densité
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCN(CC)P(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H28NO2P/c1-9-13(10-2)16(14-11(3,4)5)15-12(6,7)8/h9-10H2,1-8H3
Clé InChI
KUKSUQKELVOKBH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter