358703
1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
≥99.5 atom % D
Synonyme(s) :
1,2-Dideutero-1,1,2,2-tetrachloroethane
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥99.5 atom % D
Pureté
≥99% (CP)
Technique(s)
NMR: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.493 (lit.)
Point d'ébullition
145-146 °C/737 mmHg (lit.)
Densité
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
environmental
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
[2H]C(Cl)(Cl)C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H/i1D,2D
Clé InChI
QPFMBZIOSGYJDE-QDNHWIQGSA-N
Description générale
Application
- In the synthesis of cyclic olefin copolymer foam (COC), which is a super thermal insulation material in energy-management applications.
- In the NMR measurement to determine various intermediate compounds.
Produits recommandés
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable