329339
1,4-dichlorobenzène-d4
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Tetradeutero-1,4-dichlorobenzene
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Point d'ébullition
173 °C (lit.)
Pf
52-54 °C (lit.)
Densité
1.274 g/mL at 25 °C
Application(s)
environmental
Changement de masse
M+4
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c([2H])c1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Clé InChI
OCJBOOLMMGQPQU-RHQRLBAQSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup