349089
2-Cyanobenzaldehyde
98%
Synonyme(s) :
2-Formylbenzonitrile, Phthalaldehydonitrile (8CI), o-Cyanobenzaldehyde, o-Formylbenzonitrile
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
103-105 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
nitrile
Chaîne SMILES
O=Cc1ccccc1C#N
InChI
1S/C8H5NO/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,6H
Clé InChI
QVTPWONEVZJCCS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- in the base-catalyzed one-pot synthesis of 3-substituted isoindolinones
- in the synthesis of 3-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindoles, via Baylis-Hillman reaction
- in the synthesis of 3-(N-substituted amino)-1-isoindolenones
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable