Merck
P1378
Phthaldialdéhyde
≥97% (HPLC), powder or crystals
Synonyme(s) :
Dicarboxaldéhyde o-phtalique, o-Phthalaldéhyde, Benzène-1,2-dicarboxaldéhyde, OPA
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.13
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-402-2
Beilstein/REAXYS Number:
878317
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder or crystals
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder or crystals
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
color
white to light yellow
mp
55-58 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=Cc1ccccc1C=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-6H
InChI key
ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Application
Le phthaldialdéhyde a été utilisé :
  • pour détecter l'Arg par spectrophotométrie avec une détection sensible par fluorescence du point final.
  • comme un flux de réactif avec un échantillon pour donner un produit fluorescent dans le but de doser l'ammoniaque dans de l'eau de mer.
  • dans un dosage spectrophotométrique à l'aide de o-phthaldialdéhyde (test OPA) visant à déterminer l'activité protéolytique (AP) de cultures du commerce et de souches.
Biochem/physiol Actions
Le o-phthaldialdéhyde (OPA) peut former des dérivés fluorescents lors de sa réaction avec des acides aminés.
Le phthaldialdéhyde peut être utilisé pour la dérivatisation précolonne des acides aminés en vue de leur séparation par chromatographie liquide haute performance (HPLC). Il peut également être utilisé pour mesurer par cytométrie en flux les groupements thiol présents dans les protéines.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phthaldialdéhyde
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mot-clé
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
269.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
132 °C - closed cup
EPI (équipement de protection individuelle)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter