346721
(1R,2R)-(−)-1,2-Diaminocyclohexane
98%
Synonyme(s) :
(1R)-trans-1,2-Cyclohexanediamine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −25°, c = 5 in 1 M HCl
Chaîne SMILES
N[C@@H]1CCCC[C@H]1N
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2/t5-,6-/m1/s1
Clé InChI
SSJXIUAHEKJCMH-PHDIDXHHSA-N
Application
- Chiral C2-symmetric diphenylphosphoramide and diphenylthiophosphoramide ligands by reacting with diphenylphosphinic chloride and diphenylthiophosphinic chloride, respectively.
- Bis-urea and the amino-thiourea ligands by reacting with isocyanates and isothiocyanates, respectively.
- Biologically active chiral palladium(II) and platinum(II) complexes.
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges