339873
Diiodosilane
contains copper as stabilizer
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Contient
copper as stabilizer
Score du produit alternatif plus écologique
old score: 3
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Atom Economy
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Point d'ébullition
56-60 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
2.834 g/mL at 25 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
I[Si]([H])([H])I
InChI
1S/H2I2Si/c1-3-2/h3H2
Clé InChI
AIHCVGFMFDEUMO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter