335924
1-Piperidinepropionic acid
96%
Synonyme(s) :
3-Piperidin-1-ylpropionic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
96%
Point d'ébullition
105-108 °C/0.5 mmHg (lit.)
Pf
105-110 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(=O)CCN1CCCCC1
InChI
1S/C8H15NO2/c10-8(11)4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H2,(H,10,11)
Clé InChI
LPDGWMLCUHULJF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Protease activated receptor 2 agonists
Selective 5-HT6 antagonists
Kinesin Eg5 inhibitors
Selective ketone histone deacetylase inhibitors
JNK2 and JNK3 inhibitors
Opioid receptor antagonists
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable