Key Documents
T8266
Sigma-Aldrich
Acétate de thallium(I)
≥99%
Synonyme(s) :
Acide acétique thallium(I) salt
About This Item
Formule linéaire :
CH3COOTl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.43
Numéro Beilstein :
3693914
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥99%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: thallium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
CC(=O)O[Tl]
InChI
1S/C2H4O2.Tl/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
HQOJMTATBXYHNR-UHFFFAOYSA-M
Description générale
L′acétate de thallium (I) peur être préparé en dissolvant de l′oxyde de thallium (III) dans de l′acide acétique et de l′anhydride acétique et en mélangeant à 80-90 oC. Après filtration, la solution est refroidie et le produit est recristallisé. Une étude a établi qu′un grand nombre de mycoplasmes et d′acholéplasmes peuvent croître en présence de cette substance à 1 mg/ml.
Application
Couramment utilisé dans les laboratoires comme agent sélectif contre les bactéries à Gram négatif dans les milieux de sélection pour la détection des mollicutes. Il peut être utilisé dans la synthèse de dérivés du thallium.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Properties and Structures of Thallium (I) Derivatives of Aromatic Diols.
El-Hadad AA, et al.
Inorganic Chemistry, 34(1), 120-123 (1995)
V Eybl et al.
Ceskoslovenska farmacie, 41(7-8), 243-245 (1992-10-01)
Experiments carried out on male mice (ICR) demonstrated a protective effect of premedication with the preparation Sho-Saiko-To (TJ 9, Tsumura and Comp.) against the hepatotoxic effects of CCl4 and T1-acetate, which were manifested by increased peroxidation of lipids and increased
R Barroso-Moguel et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 16(5), 385-389 (1996-09-01)
A histopathological study, with a light microscope, of experimental neuromyopathy produced by thallotoxicosis was undertaken in 40 newborn Wistar rats. Treatment consisted of a single i.p. injection of an aqueous solution of 16 mg kg-1 thallium(I) acetate 1 day after
T Ohyashiki et al.
Biochimica et biophysica acta, 858(2), 294-300 (1986-06-26)
The effect of alpha-tocopherol on the lipid fluidity of porcine intestinal brush-border membranes was studied using pyrene as a fluorescent probe. Addition of alpha-tocopherol to the medium decreased fluorescence intensity and lifetime, but increased the fluorescence polarization of pyrene-labeled membranes.
D C Dragon et al.
Letters in applied microbiology, 33(2), 100-105 (2001-07-27)
To investigate methods of improving anthrax spore detection with PLET. Comparisons were made of PLET and blood-supplemented PLET to recover and distinguish spores of a variety of Bacillus species. Heat and ethanol purification of spores, and spore extraction from soil
Articles
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.