Key Documents
332089
Sigma-Aldrich
Eau-18O
10 atom % 18O
Synonyme(s) :
18O Water
About This Item
Formule linéaire :
H218O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
20.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Description
Normalized with respect to hydrogen
Pureté isotopique
10 atom % 18O
Forme
liquid
Poids mol.
18.22 by atom % calculation (10 atom % 18O)
Point d'ébullition
100 °C (lit.)
Pf
0 °C (lit.)
Densité
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable