Key Documents
795909
Sigma-Aldrich
Sodium hydroxide-18O solution
20% in H218O, 95 atom % 18O, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Na18OH
Poids moléculaire :
42.00
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
95 atom % 18O
Pureté
97% (CP)
Forme
solution
Concentration
20% in H218O
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[Na][18OH]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i;1+2
Clé InChI
HEMHJVSKTPXQMS-NLQOEHMXSA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable