325538
Dysprosium(III) acetate hydrate
99.9% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Composition
Degree of hydration, ≤4
Pertinence de la réaction
core: dysprosium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES
CC([O-])=O.[Dy+3]
InChI
1S/3C2H4O2.Dy.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
Clé InChI
AAGMOWMTSATFBV-UHFFFAOYSA-K
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3