319813
Methyl cyanoformate
99%
Synonyme(s) :
2-Methoxy-2-oxoacetonitrile, Cyanoformic acid methyl ester, Mander′s reagent, Methyl carbonocyanidate, [(Cyanocarbonyl)oxy]methane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.374 (lit.)
Point d'ébullition
100-101 °C (lit.)
Densité
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)C#N
InChI
1S/C3H3NO2/c1-6-3(5)2-4/h1H3
Clé InChI
OBWFJXLKRAFEDI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
78.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
26 °C - closed cup