309001
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)isocyanurate
97%
Synonyme(s) :
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
136-140 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCN1C(=O)N(CCO)C(=O)N(CCO)C1=O
InChI
1S/C9H15N3O6/c13-4-1-10-7(16)11(2-5-14)9(18)12(3-6-15)8(10)17/h13-15H,1-6H2
Clé InChI
BPXVHIRIPLPOPT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
465.8 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
241 °C - open cup