Principaux documents
254673
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trimethylhexahydro-1,3,5-triazine
97%
Synonyme(s) :
Hexahydro-1,3,5-trimethyl-1,3,5-triazine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H15N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4621 (lit.)
pb
162-163.5 °C (lit.)
Pf
−27 °C (lit.)
Densité
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN1CN(C)CN(C)C1
InChI
1S/C6H15N3/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
DPMZXMBOYHBELT-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hiroki Noguchi et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(9) (2020-09-24)
This paper presents a new type of black organic material-porous silica composite providing an extremely highly selective adsorption surface. This black composite was prepared by lamination on nano-sized pores with a carbon-like, π-extended structure, which can be converted via the