299294
Glycine-15N
98 atom % 15N
About This Item
Formule linéaire :
H215NCH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
76.06
Beilstein:
1853034
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Essai
99% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
240 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[15NH2]CC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i3+1
Clé InChI
DHMQDGOQFOQNFH-LBPDFUHNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Christine Chrissian et al.
The Journal of biological chemistry, 295(7), 1815-1828 (2020-01-04)
Cryptococcus neoformans and Cryptococcus gattii are two species complexes in the large fungal genus Cryptococcus and are responsible for potentially lethal disseminated infections. These two complexes share several phenotypic traits, such as production of the protective compound melanin. In C.