Key Documents
288322
Sigma-Aldrich
Methyl 3,3-dimethoxypropionate
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2CHCH2CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.41 (lit.)
Point d'ébullition
77 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(CC(=O)OC)OC
InChI
1S/C6H12O4/c1-8-5(7)4-6(9-2)10-3/h6H,4H2,1-3H3
Clé InChI
SMCVPMKCDDNUCQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Methyl 3,3-dimethoxypropionate was used in the synthesis of 3-indolyl α,β-unsaturated carbonyl compounds.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
A practical synthesis of 3-indolyl α, β-unsaturated carbonyl compounds.
Wang W and Ikemoto T.
Tetrahedron Letters, 46(22), 3875-3878 (2005)