285072
5-Amino-2-naphthalenesulfonic acid
≥95%
Synonyme(s) :
1-Amino-6-naphthalenesulfonic acid, 1-Amino-6-sulfonaphthalene, 1-Naphthylamine-6-sulfonic acid, 5-Naphthylamine-2-sulfonic acid, 6-Sulfo-1-naphthylamine
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95%
Forme
solid
Solubilité
soluble 100 mg/mL, clear, brown (1N NH4OH)
Groupe fonctionnel
sulfonic acid
Chaîne SMILES
Nc1cccc2cc(ccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO3S/c11-10-3-1-2-7-6-8(15(12,13)14)4-5-9(7)10/h1-6H,11H2,(H,12,13,14)
Clé InChI
UWPJYQYRSWYIGZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable