284777
Methyl 6-methylpyridine-3-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
Methyl 6-methylnicotinate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
160 °C/106 mmHg (lit.)
Pf
34-37 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccc(C)nc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6-3-4-7(5-9-6)8(10)11-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
VYPPZXZHYDSBSJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
217.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103 °C - closed cup