282707
Chlorotributylsilane
97%
Synonyme(s) :
Tributylchlorosilane, Chlorotributylsilane, Tributylsilyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
Point d'ébullition
250-252 °C (lit.)
Densité
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCC[Si](Cl)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27ClSi/c1-4-7-10-14(13,11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Clé InChI
JSQJUDVTRRCSRU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
206.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
97 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter