278386
2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol, mixture of (±) and meso
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Point d'ébullition
255 °C (lit.)
Pf
42-44 °C (lit.)
HLB
4
Chaîne SMILES
CC(C)CC(C)(O)C#CC(C)(O)CC(C)C
InChI
1S/C14H26O2/c1-11(2)9-13(5,15)7-8-14(6,16)10-12(3)4/h11-12,15-16H,9-10H2,1-6H3
Clé InChI
LXOFYPKXCSULTL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter