269689
3,4-Dimethylbenzenethiol
98%
Synonyme(s) :
3,4-Dimethylthiophenol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.5736 (lit.)
Point d'ébullition
218 °C (lit.)
Densité
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(S)cc1C
InChI
1S/C8H10S/c1-6-3-4-8(9)5-7(6)2/h3-5,9H,1-2H3
Clé InChI
IDKCKPBAFOIONK-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter