267848
3-Bromopentane
95%
Synonyme(s) :
3-Pentyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
Point d'ébullition
118-119 °C (lit.)
Densité
1.216 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC(Br)CC
InChI
1S/C5H11Br/c1-3-5(6)4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
VTOQFOCYBTVOJZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
66.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
19 °C - closed cup