Principaux documents
260983
Sigma-Aldrich
Tris(ethylenediamine)cobalt(III) chloride dihydrate
About This Item
Formule linéaire :
(H2NCH2CH2NH2)3CoCl3·2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
381.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: cobalt
reagent type: catalyst
Pf
275 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O.O.NCCN.NCCN.NCCN.Cl[Co](Cl)Cl
InChI
1S/3C2H8N2.3ClH.Co.2H2O/c3*3-1-2-4;;;;;;/h3*1-4H2;3*1H;;2*1H2/q;;;;;;+3;;/p-3
Clé InChI
ALLUKJGRPOLBEF-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zari Hooshyar et al.
Luminescence : the journal of biological and chemical luminescence, 30(5), 538-548 (2014-10-15)
Diamine-sarcophagine (DiAmsar) binding to human serum albumin (HSA) and bovine serum albumin (BSA) was investigated under simulative physiological conditions. Fluorescence spectra in combination with Fourier transform infrared (FT-IR), UV-visible (UV-vis) spectroscopy, cyclic voltammetry (CV), and molecular docking method were used