250694
2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
98%
Synonyme(s) :
α,α,α-Trifluoro-o-tolualdehyde
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.466 (lit.)
Densité
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
fluoro
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1C=O
InChI
1S/C8H5F3O/c9-8(10,11)7-4-2-1-3-6(7)5-12/h1-5H
Clé InChI
ZDVRPKUWYQVVDX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- ω-(dimethylamino)-alkylethyl-4(-2-(trifluorormethyl)phenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylates
- methyl (E)-2-[2-[(E)-2-(2-trifluoromethylphenyl)vinyl]-phenyl]-3-methoxyacrylate via Wittig-Horner reaction
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
141.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
61 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter