Documents
346489
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
95%
About This Item
Formule linéaire :
CF3OC6H4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
Point d'ébullition
83-86 °C/24 mmHg (lit.)
Densité
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)Oc1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)13-7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-5H
Clé InChI
FQEVHRCPXFKJHF-UHFFFAOYSA-N
Application
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter