248975
α-Methoxyphenylacetic acid
99%
Synonyme(s) :
(±)-α-Methoxyphenylacetic acid, O-Methyl-DL-mandelic acid, MOPA
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
165 °C/18 mmHg (lit.)
Pf
69-71 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8(9(10)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
DIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3