Key Documents
155705
Sigma-Aldrich
3-Methoxythiophenol
98%
Synonyme(s) :
3-Mercaptoanisole, 3-Methoxybenzenethiol
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.20
Numéro Beilstein :
2041496
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.587 (lit.)
Point d'ébullition
223-226 °C (lit.)
Densité
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1cccc(S)c1
InChI
1S/C7H8OS/c1-8-6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5,9H,1H3
Clé InChI
QMVAZEHZOPDGHA-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Methoxythiophenol was used in the preparation of allenes.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Contrasting reactivity in Lewis acid-promoted reactions of thio-and silyl-allenes with 1, 4-benzoquinones.
Tetrahedron Letters, 37(3), 327-330 (1996)
Javier Campanini-Salinas et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(7) (2018-07-22)
A rapid emergence of resistant bacteria is occurring worldwide, endangering the efficacy of antibiotics and reducing the therapeutic arsenal available for treatment of infectious diseases. In the present study, we developed a new class of compounds with antibacterial activity obtained