Documents
244732
Sigma-Aldrich
1-Iodo-2-methylpropane
contains copper as stabilizer, 97%
Synonyme(s) :
Isobutyl iodide
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.02
Numéro Beilstein :
1730927
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
6 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
20 mmHg ( 20 °C)
Pureté
97%
Forme
liquid
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
Point d'ébullition
120-121 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible
water: insoluble(lit.)
Densité
1.599 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)CI
InChI
1S/C4H9I/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
Clé InChI
BTUGGGLMQBJCBN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The liquid and solid-state infrared spectra of 1-iodo-2-methylpropane were studied.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vibrational analysis of alkyl iodides: 1-iodo-2-methylpropane and 1-iodo-3-methylbutane.
Journal of Molecular Structure, 49(2), 287-292 (1978)
Xiao-Yu Yuan et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 27(6), 1034-1042 (2019-02-19)
Selective proteinase inhibitors have demonstrated utility in the investigation of cartilage degeneration mechanisms and may have clinical use in the management of osteoarthritis. The cysteine protease cathepsin K (CatK) is an attractive target for arthritis therapy. Here we report the