245798
2-Iodo-2-methylpropane
contains copper as stabilizer, 95%
Synonyme(s) :
tert-Butyl iodide
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.491 (lit.)
Point d'ébullition
99-100 °C (lit.)
Pf
−38 °C (lit.)
Densité
1.544 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)I
InChI
1S/C4H9I/c1-4(2,3)5/h1-3H3
Clé InChI
ANGGPYSFTXVERY-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3