244422
1-Hexyne
97%
Synonyme(s) :
Butylacetylene, n-Butylacetylene
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
253 mmHg ( 37.7 °C)
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Impuretés
<2% 1-bromobutane
Indice de réfraction
n20/D 1.399 (lit.)
Point d'ébullition
71-72 °C (lit.)
Pf
−132 °C (lit.)
Densité
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCC#C
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h1H,4-6H2,2H3
Clé InChI
CGHIBGNXEGJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup