229946
Sodium tetraborate
99.998% trace metals basis
Synonyme(s) :
Borax, fused
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.998% trace metals basis
Forme
powder
Pf
741 °C (lit.)
Densité
2.367 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
Clé InChI
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- In the chemoselective oxidation of alkyl and aryl sulfides to sulfoxides and sulfones using H2O2 as the oxidant.
- In the synthesis of pyridines, dienes, anilines, and dihydropyrano[3,2-c]chromenes via Knoevenagel condensation and Michael addition pathway.
- In thiolysis of 1,2-epoxides to β-hydroxy sulfides.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges