215163
Chloroacetic anhydride
95%
Synonyme(s) :
Monochloroacetic acid anhydride
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.75 mmHg ( 20 °C)
Pureté
95%
Forme
solid
Point d'ébullition
120-123 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
48-60 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Chaîne SMILES
ClCC(=O)OC(=O)CCl
InChI
1S/C4H4Cl2O3/c5-1-3(7)9-4(8)2-6/h1-2H2
Clé InChI
PNVPNXKRAUBJGW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- 3,3′-bis(sulfonato)-4,4′-bis(chloroacetamido)azobenzene (BSBCA), a water-soluble, thiol-reactive and photo-switchable cross-linker
- D,L-7-azatryptophan (D,L-7AW)
- 2-methyl-[3,4-di-O-acetyl-6-O-(chloroacetyl)-1,2-dideoxy-α-D-glucopyrano]-[2′,1′:4,5]-2-oxazoline
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
289.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
143 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges