205370
Dimethyl aminoterephthalate
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
127-130 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccc(c(N)c1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H11NO4/c1-14-9(12)6-3-4-7(8(11)5-6)10(13)15-2/h3-5H,11H2,1-2H3
Clé InChI
DSSKDXUDARIMTR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2