185396
Tetrahydrofurfuryl alcohol
99%
Synonyme(s) :
NSC 15434, Tetrahydro-2-furanmethanol
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.52 (vs air)
Pression de vapeur
2.3 mmHg ( 39 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
9.7 %
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
Point d'ébullition
178 °C (lit.)
Pf
−80 °C (lit.)
Solubilité
acetone: miscible(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
benzene: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
Densité
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup