Key Documents
8.04015
Sigma-Aldrich
Furfuryl alcohol
for synthesis
Synonyme(s) :
Furfuryl alcohol, 2-Furylmethanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
202-626-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.53 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
390 °C
Puissance
177 mg/kg LD50, oral (Rat)
400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.8-16.3 % (v/v)
pH
6 (20 °C, 300 g/L in H2O)
Point d'ébullition
170-171 °C/1013 mbar
Pf
-31 °C
Température de transition
flash point 65 °C
Densité
1.13 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
Clé InChI
XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.131 - 1.133
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Nose, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup