Key Documents
177857
Sigma-Aldrich
1-Iodoheptane
98%
Synonyme(s) :
Heptyl iodide
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)6I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.10
Numéro Beilstein :
1697161
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.490 (lit.)
Point d'ébullition
204 °C (lit.)
Pf
−48 °C (lit.)
Solubilité
benzene: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
Densité
1.379 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCI
InChI
1S/C7H15I/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-7H2,1H3
Clé InChI
LMHCYRULPLGEEZ-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Iodoheptane was used in the functionalization of symmetrical star-shaped molecules with carborane clusters.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Barada Prasanna Dash et al.
Organic letters, 10(11), 2247-2250 (2008-05-10)
Symmetrical star-shaped molecules with carborane clusters on the periphery have been synthesized in good yields via silicon tetrachloride mediated cyclotrimerization reactions of 9-benzyl derivatives of carboranes with acetyl group substitution on the benzene ring. Facile functionalization of these symmetrical core